820472
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian, Binding, transport studies
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade, pkg of 10 g
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Esterified fatty acids content
0-1.0 (mg/g)
Total lipids content
0-2.0 (mg/g)
free fatty acid content content
0-0.2 (mg/g)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Impuretés
Tested for IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0-6.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0-10 mg/g
Activité étrangère
Endotoxin 0 - 2.0 EU/mg
Tested for mycoplasma
Catégories apparentées
Description générale
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3