420298-M
K-252a, Nocardiopsis sp.
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor against multiple protein kinases.
Synonyme(s) :
K-252a, Nocardiopsis sp.
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
Clé InChI
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CaM kinase II
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest. 17, 391.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene 7, 371.
Hashimoto, Y. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 181, 423.
Nakanishi, S. 1988. J. Biol. Chem. 263, 6215.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun. 142, 436.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable