Key Documents
17-10195-1
Sigma-Aldrich
ProteoExtract® Cytoskeleton Enrichment
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Informations légales
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable