Key Documents
SLW3710/04
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 2
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3710/04
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Fabricant/nom de marque
3710/04
SciLabware
Capacité
500 mL
500 mL
Diam. du disque
95 mm
Dimension de pores
grade 2 porosity
Catégories apparentées
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.