Key Documents
SIK7712-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium bromide
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H31BrNO3P
Poids moléculaire :
408.31
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
off-white
Application
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable