Key Documents
GF15353579
Tantalum
foil, 0.5m coil, thickness 0.025mm, coil width 0.75mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA000352, Ta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.90%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 153-535-79
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
0.5 m × 0.75 mm × 0.025 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N