Photometer, Testkits & Zubehör
Das Spectroquant® System besteht aus einem umfangreichen Angebot hochwertiger Testkits, zuverlässiger Instrumente, kundenspezifischer Anwendungen und einer umfassenden analytischen Qualitätssicherung (AQS) für eine sichere photometrische Analyse.
Die entscheidenden Komponenten einer photometrischen Analyse sind chemische Reagenzien (z. B. in Form eines Testkits) zur Durchführung einer chemischen Reaktion in einer Küvette und ein Photometer zur quantitativen Erfassung des Ergebnisses. Darüber hinaus bieten wir benutzergeführte Qualitätssicherung und gebrauchsfertige Standardlösungen an, sodass eine hohe Ergebnisqualität sichergestellt wird. Neben weiterem Zubehör bieten wir auch die Möglichkeit, die Messergebnisse über die Konnektivitätssoftware auf einen Computer zu exportieren.
Weitere Produktinformationen
Katalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
Broschüre: Spectroquant® Prove Spectrophotometers
Anwendungshinweis: Sulfur Dioxide in Beer
Bedienungsanleitung: Programming Data for Spectroquant® Test Kits
Artikel: Manual Analysis Methods for the Brewery Industry with Spectroquant® Prove
Protokolle und Anwendungshinweise
Artikel: An Easier, Faster, and Cost-Effective Option for Measuring Total Nitrogen
Artikel: Phosphate in Groundwater and Surface Water: A Rapid and Reliable Determination Method using the Photometric Spectroquant® Test
Anfrage: Documentation for US EPA Equivilancy / Acceptance for Spectroquant® Test Kits
Produkte: Spectroquant® Testkits für das Spektralphotometer UV5 von METTLER TOLEDO
Products
Spectroquant® Photometer
Spectroquant® Photometer bieten eine unkomplizierte und sichere Handhabung mit hoher Lebensdauer für Wasser-, Lebensmittel- und Umweltanalysen.
- Die Spektralphotometer Spectroquant® Prove 100 / 300 / 600 eignen sich mit einer breiten Palette vorprogrammierter Methoden ideal für die Abwasser-, Trinkwasser- und Prozesswasseranalyse. Die Spectroquant® Prove Connect to LIMS-Software ermöglicht einen einfachen und automatischen Datentransfer an Ihr elektronisches Laborsystem.
- Das Spectroquant® NOVA 60A Filterphotometer bietet hohe Messqualität, eine einfache Handhabung und eine durchgängige analytische Qualitätssicherung auch im Batteriebetrieb.
- Die tragbaren Spectroquant® Move Kolorimeter sind gemäß IP68-Klassifizierung staub- und wasserdicht. Das Move 100 kann für die schnelle Vor-Ort-Analyse mit über 100 vorprogrammierten und 35 benutzerdefinierten Methoden für die Trink- und Abwasseranalyse eingesetzt werden. Das Move DC liefert schnelle Ergebnisse für fünf wesentliche Desinfektionskontrollparameter: Chlor, Ozon, Chlordioxid, Cyanursäure und den pH-Wert.
- Spectroquant® Thermoreaktoren sind für die Verwendung mit Spectroquant® Aufschlussreagenzien und Testkits optimiert und bieten eine schnelle thermische Vorbehandlung, wie sie z. B. für CSB-Testkits oder für Spectroquant® Crack-Sets erforderlich ist.
Spectroquant® Testkits
Unsere gebrauchsfertigen Spectroquant® Testkits sind für die photometrische Analyse einer Vielzahl von Parametern optimiert. Sie ermöglichen genaue und zuverlässige Ergebnisse, da sie alle benötigten Reagenzien, ein Barcodesystem für die automatische Methodenauswahl mit den Spectroquant® Photometern sowie weitere Informationen enthalten. Die Live-ID (2D-Barcode) für Spectroquant® Prove liefert zur Unterstützung Ihrer Qualitätssicherung Informationen zur Haltbarkeit und Chargennummer der Testkits.
Die Spectroquant® Küvettentests bieten Reagenzien in 16-mm-Küvetten für den einmaligen Gebrauch, während die Spectroquant® Reagenzientests nur die Chemikalien enthalten, die mit Küvetten aller Formate als kostengünstige Alternative verwendet werden können. Mehrere Spectroquant® Testkits werden von der amerikanischen Umweltbehörde EPA akzeptiert, sind äquivalent zu den US EPA-Methoden oder an ISO-Standardmethoden angeglichen, wodurch zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse sichergestellt werden.
Spectroquant® Analytische Qualitätssicherung (AQS)
Unser umfassendes Portfolio bietet auch gebrauchsfertige Referenzstandardlösungen, die sich ideal für die Qualitätskontrolle von photometrischen Methoden und Spectroquant® Testkits eignen.
Diese werden in Konzentrationsbereichen angeboten, die eine direkte Verwendung ohne weitere Verdünnung ermöglichen, sodass Zeit gespart und Verdünnungsfehler vermieden werden. Diese photometrischen Standardlösungen sind rückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) des National Institute of Standards and Technology (NIST) oder der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).