Verapamil-verwandte Verbindung E
Synonym(e):
3,4-Dimethoxybenzaldehyd, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillinmethylether, Veratrumaldehyd
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
Products
Siedepunkt (°C)
Formelmasse
Hersteller
Schmelzpunkt (°C)
Format
Anwendung