Merck
(S)-(−)-Limonen analytical standard
(S)-(−)-Limonen
(S)-(−)-Limonen analytical standard
Synonym(e):
(−)-Carven, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, p-Mentha-1,8-dien
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
EG-Nummer:
Products
Produktkategorie
Biologische Quelle
Siedepunkt (°C)
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Agentur
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Organoleptische Klasse
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-3 of 3