Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Polypyrrol
Synonym(e):
Ppy, PPy
CAS-Nummer:
30604-81-0
Products
Marke
Sigma-Aldrich (4)
Nachhaltigkeit
Merkmal
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
577030
Polypyrrol,
conductivity 10-50 S/cm (pressed pellet)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
482552
Polypyrrol,
doped, 5 wt % dispersion in H
2
O, conductivity >0.005 S/cm (dried cast film)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
530573
Polypyrrol,
doped, conductivity 30 S/cm (bulk), extent of labeling: 20 wt. % loading, composite with carbon black
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
578177
Polypyrrol,
doped, conductivity 0.5-1.5 S/cm (pressed pellet, typical), extent of labeling: ~5 wt. % loading, coated on titanium dioxide