Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance
Products
Produktkategorie
balances (12)
Hersteller
Durchmesser (mm)
Länge (in)
Produkte filtern
Showing 1-12 of 12
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z743957
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX223, capacity, 220 g, resolution, 0.001 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743965
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX2201, capacity, 2200 g, resolution, 0.1 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743960
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX622, capacity, 620 g, resolution, 0.01 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743966
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX6201, capacity, 6200 g, resolution, 0.1 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743956
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX123, capacity, 120 g, resolution, 0.001 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743958
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX222, capacity, 220 g, resolution, 0.01 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743961
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX1202, capacity, 1200 g, resolution, 0.01 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743962
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX2202, capacity, 2200 g, resolution, 0.01 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743964
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX621, capacity, 620 g, resolution, 0.1 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743967
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX8200, capacity, 8200 g, resolution, 1.0 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743959
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX422, capacity, 420 g, resolution, 0.01 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z743963
Ohaus
®
Scout
®
STX Touchscreen Balance,
Model STX421, capacity, 420 g, resolution, 0.1 g, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)