Merck
N-Heptafluorbutyrylimidazol LiChropur™, ≥98.0% (GC)
N-Heptafluorbutyrylimidazol
N-Heptafluorbutyrylimidazol LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1-(Perfluorbutyryl)imidazol, NSC 151966
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3F7N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.10
EG-Nummer:
Products
Produktkategorie
Marke
Siedepunkt (°C)
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe
Funktionsgruppe
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Reaktionstyp
Reagenztyp