Merck
Neomycin -Lösung with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Neomycin
Neomycin -Lösung with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Products
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Gen-Alias
Physikalische Form
Produktreihe
Aktivitätsspektrum
Qualitätsstufe
Wirkungsweise
Sterilisationsmethode