Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision
Products
Produktkategorie
tubes (7)
Durchmesser (mm)
Länge (in)
Farbe
Frequenz (MHz)
Produkte filtern
Showing 1-7 of 7
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
KN8978000000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
KN8978400000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
KN8978300000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
KN8978350000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
KN8978400008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
KN8978200008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
KN8978050000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.