Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Exact-Temp bottle thermometer
Products
Farbe
Länge (mm)
Produkte filtern
Showing 1-11 of 11
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z741985
Exact-Temp bottle thermometer,
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741988
Exact-Temp bottle thermometer,
for refrigerator, temperature -2 to +10 °C, accuracy: 0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741996
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +35 to +200 °C, accuracy: 1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741994
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +25 to +45 °C, accuracy: 0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741987
Exact-Temp bottle thermometer,
for Freezers, temperature -30-0 °C, accuracy: 0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741995
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +20 to +130 °C, accuracy: 1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741992
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +15 to +30 °C, accuracy: 0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741993
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +18 to +50 °C, accuracy: 0.5 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741997
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +50 to +115 °C, accuracy: 0.5 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741989
Exact-Temp bottle thermometer,
for refrigerator, temperature -5 to +15 °C, accuracy: 0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z741986
Exact-Temp bottle thermometer,
for Freezers, temperature -25 to -5 °C, accuracy: 0.1 °C