Chromolith® HighResolution RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 100-4,6
Synonym(e):
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped
Products
Produktkategorie
Marke
pH-Wert
Produktreihe
Agentur
USP Suitability
Trenntechnik
ID (mm)
Länge (cm)
Länge (mm)
Qualitätsstufe
Säulenmaterial
Packungsgröße
Porengröße (µm)
Verfahren
Showing 1-10 of 10
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Chromolith® HighResolution RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 100-4,6, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
Chromolith® HighResolution RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 100-4,6, L × I.D.150 mm x 4.6 mm HPLC column
Chromolith® HighResolution RP-18-HPLC-Säule, endcapped, 100-4,6, L × I.D. 25 mm x 4.6 mm HPLC column