Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
Products
Produktkategorie
cylinders (8)
Hersteller
Kapazität (ml)
Glaswaren-Klasse
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
DWKCPB0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 500 mL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB0050P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 250 mL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
DWKCPB2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations,
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance