Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Astec
®
CHIROBIOTIC
®
HPLC Column Screening Kit
Products
Produktkategorie
columns (2)
Marke
Supelco (2)
Produktreihe
Trenntechnik
ID (mm)
Länge (cm)
Qualitätsstufe
Säulenmaterial
Particle Size (µm)
Porengröße (Å)
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
10300AST
Astec
®
CHIROBIOTIC
®
HPLC Column Screening Kit,
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
10305AST
Astec
®
CHIROBIOTIC
®
HPLC Column Screening Kit,
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen