Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid
Synonym(e):
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactosid, BCIG, X-Gal, 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-d-galactopyranosid
Empirische Formel (Hill-System):
C
14
H
15
BrClNO
6
CAS-Nummer:
7240-90-6
Molekulargewicht:
408.63
EG-Nummer:
230-640-8
Products
Produktkategorie
substrates (4)
bioactive small molecules (1)
Marke
Sigma-Aldrich (4)
Farbe
Formelmasse
Physikalische Form
Reinheit
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
B9146
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid,
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
203782
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid,
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
B6024
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid,
tablet, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
B4252
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid,
chromogenic, ≥98%, powder