![1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene ≥99% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/341/794/b9714a09-1761-4bfd-ba82-6fe8b3fd842e/640/b9714a09-1761-4bfd-ba82-6fe8b3fd842e.png)
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene
![1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene ≥99% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/341/794/b9714a09-1761-4bfd-ba82-6fe8b3fd842e/640/b9714a09-1761-4bfd-ba82-6fe8b3fd842e.png)
Synonym(e):
TmPyPB
Empirische Formel (Hill-System):
C39H27N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.65