Merck
HomeProduktePharma- & BiopharmaproduktionChromatographieHarze für die Größenausschlusschromatographie
Harze für die Größenausschlusschromatographie
Fractogel® Größenausschlusschromatographie-Harze (SEC) für die Aufreinigung nativer und rekombinanter Proteine, Viren und aus Plasma gewonnenen Biotherapeutika
Die Größenausschlusschromatographie (SEC) wird häufig für die Aufreinigung von nativen oder rekombinanten Proteinen, Viren und aus Plasma gewonnenen Biotherapeutika eingesetzt. Diese Trennmethode ist nicht durch die Pufferzusammensetzung eingeschränkt.
Unser Angebot an SEC-Harz umfasst:
  • Fractogel® EMD BioSEC-Harz für die effiziente Trennung von Dimeren,Aggregaten mit hohem Molekulargewicht, die Aufreinigung von Viren und das Polishing von Blutplasma-Faktoren.
Weitere Produktinformationen
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Highlights
Chromatography Supply Program
Chromatographie-Lieferprogramm
Chromatographie Lieferprogramm Als ein führender Partner und Lieferant der biopharmazeutischen Industrie bauen wir unsere Lieferkette weiter aus, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.