Kühlschränke & Tiefkühlschränke
Zuverlässige Laborgeräte sind für den Erfolg jeder modernen Forschungseinrichtung unerlässlich. Wir bieten ein Sortiment an Waagen, Zentrifugen, Mahlwerken, Homogenisatoren, Laborrührern und Mischgeräten für Ihren Bedarf an wissenschaftlichen Geräten und Laborwerkzeugen. Darüber hinaus sind wir stolze Partner und Vertriebshändler von Kühllösungen von B Medical Systems. Die Kühl- und Gefrierschränke von B Medical Systems bieten eine Reihe von Kühllageroptionen, darunter +5 °C, -41 °C/-32 °C und -82 °C. Entdecken Sie alle unsere Laborgeräte und erfahren Sie, wie diese hochwertigen Lösungen für Forscher und Wissenschaftler in Apotheken, Krankenhäusern, Pharmaunternehmen und Forschungslabors geeignet sind.
Laborkühlschränke
B Medical Systems | L-Reihe
Laborkühlschränke sind Geräte für die sichere Lagerung von Proben, Prüfmustern, Kulturen und anderen Laborpräparaten bei niedrigen Temperaturen zwischen +4 °C und +15 °C mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen, die auf der Grundlage von 40 Jahren Expertise in der Kältetechnik entwickelt wurden.
Laborgefrierschränke
B Medical Systems | F-Reihe
Laborgefrierschränke sind Geräte für die Lagerung von Laborprodukten, Proben, Testmaterialien, Chemikalien oder Reagenzien bei Temperaturen unter -20 °C, die auf der Grundlage von 40 Jahren Expertise in der Kältetechnik entwickelt wurden.
Ultra-Tiefkühlschränke
B Medical Systems | U-Reihe
Ultra-Tiefkühlschränke sind Geräte für die Lagerung von Blutbestandteilen und Blutplasma, menschlichen Zellen, Geweben und anderen Laborproben bei ultraniedrigen Temperaturen bis zu -86 °C. Die U-Modelle spiegeln die höchsten und kompromisslosesten Anforderungen modernster Technologie und Wirtschaftlichkeit wider. Das Kühlsystem ist sowohl hinsichtlich des Energieverbrauchs als auch der Abwärme- und Geräuschentwicklung optimal ausgelegt. Der werkseitige Standard-Sollwert beträgt -82 °C, die Temperatur ist von -40 °C bis -86 °C einstellbar.
Transportsysteme
B Medical Systems | MT-Reihe
Transportsysteme sind Geräte, die für den sicheren Transport von Blut oder Blutbestandteilen bestimmt sind. Die Modellreihe MT besteht aus fünf passiven Transportsystemen. Die Transportsysteme von B Medical Systems sind ideal für den intensiven Einsatz in vielen Transportanwendungen geeignet, auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen. Die MT-Modelle entsprechen den Anforderungen des Europäischen Übereinkommens für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf dem Seeweg (IMDG) und den internationalen Vorschriften für den Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR).
Für alle passiven Transportboxen sind eutektische Kühlsysteme als Option erhältlich (-32 °C, +4 °C, +22 °C und +37 °C)*.