Sicherheitszubehör
Der sichere Umgang mit gefährlichen Chemikalien ist im Laboralltag immer eine Herausforderung und erfordert höchsten Gesundheitsschutz. Wir machen Dinge einfach!
Geniale, aber einfache Produkte erhöhen Ihr persönliches Sicherheitsniveau sofort beim ersten Einsatz in Ihren täglichen Abläufen. Beispiele sind:
- Öffnungswerkzeuge für Flaschen und Behälter
- Ausgießwerkzeuge für Flaschen ohne Griff
- Transportmittel für den sicheren Transport
- Kits für die Etikettierung mit Piktogrammen zur Kennzeichnung
- Sicherheitsständer für HDPE-Flaschen
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit gefährlichen Chemikalien und genießen Sie sichere und einfache Prozesse mit einem hohen Maß an Komfort.
Zugehörige Produktliteratur
Broschüre: Safety Connects
Broschüre: Inorganics on Tap
Broschüre: Safety Inside
Schlüssel zum Öffnen von Flaschen*
- Bequemes Öffnen und Verschließen von Flaschen mit S40- und S28-Schraubkappen
- Perfekt angepasst an die Form unserer Schraubkappen
- Maximale Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Flüssigkeiten
Öffnungsschlüssel für Behälter*
- Bequemes Öffnen und Schließen von Behältern mit G2- / G3/4-Verschlüssen
- Perfekt angepasst an die besondere Form
- Maximale Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Flüssigkeiten
Ausgießhilfe für 1-l- und 2,5-l-Glasflaschen*
- Einfaches, sicheres und bequemes Ausgießen für Flaschen mit S40-Gewinde ohne integrierten Griff
- Geeignet für alle Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- Direkt auf den Flaschenhals geklemmt
- Nur zum einmaligen Gebrauch - mit der Flasche entsorgen: Maximale Sicherheit - vermeiden Sie mögliche Bruchgefahr! (Einige Flüssigkeiten haben eine zersetzende Wirkung auf das Material der Gießhilfe)
Sicherheitsträger für Glasflaschen 1 l / 2,5 l und 4 l*
- Sicherer Transport von Glasflaschen, Übertreffen der Richtlinien
- Optimaler Flaschenschutz durch sehr effektive PE-Schaumstoffeinlage
- Zusätzliche Zeit für die Entsorgung bei Glasbruch im Inneren durch chemikalienbeständige Materialien
- Auslaufsicherer Deckel verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit Flüssigkeiten und Dämpfen
- Stabiler, breiter Griff für bequeme Handhabung
Etikettensatz nach GHS, DIN EN ISO und GLP
- Etikett umfassend beschriftet gemäß GHS, DIN EN ISO und GLP-Normen
- Vollständige Sicherheitsinformationen auf einen Blick mit aufgeklebten Piktogrammen und Signalwörtern
- Nicht-permanenter Klebstoff für einfaches, rückstandsfreies Entfernen
- Robustes Kunststoffetikett, resistent gegen Chemikalien
Sicherheitsständer für 2,5-l-HDPE-Flaschen
- Fester Ständer für leichte 2,5-l-HDPE-Flaschen
- Zusätzliche Sicherheit, z. B. bei Verwendung des Entnahmesystems 1.78178.0001 mit 2,5-l-HDPE-Flaschen
- Verhindert das Umkippen der 2,5-l-HDPE-Flasche
Antistatische Vorrichtung
- Sichere und ordnungsgemäße Erdung von Metallbehältern mit Lösungsmitteln von 10 Litern und mehr
- Getrennte Erdung aller Komponenten
- Die Erdung ermöglicht die Ableitung statischer Elektrizität, um Explosions- und Brandrisiken zu vermeiden
- Drei Kabel für höchste Flexibilität bei allen Arbeitsschritten
- Koffer für die sichere und professionelle Aufbewahrung von nicht in Verwendung befindlichen Kabeln
- Kabellänge: 2 m
*Nur geeignet für Flaschen und Behälter der Firma Merck.