D2622LMSUC
Schwefel in leichtem Mineralöl, ASTM D2622
Calibration Set C
About This Item
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Komponenten
1.00% (10000ppm), 2.00% (20000ppm), 3.00% (30000ppm), 4.00% (40000ppm), 5.00% (50000ppm); 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)