Merck
28878-U
Supelco
Super Clean (Grundplatten-Design) Kit
carrier gas kit (includes SU861026 + SU861011)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Die SGT Super Clean sind einzigartige „point-of-use" Reinigungssysteme, diffisionssicher aus Glas und Metall, sie reinigen Träger-, Brenn- und andere Gase für Ihr GC oder GC-MS-System. Diese Falle entfernt Kohlenwasserstoffe, Sauerstoff (mit Farbindikator) und Feuchtigkeit (mit Farbindikator), um Gas von höherer Qualität als 6.0 (99,9999%), bei 2 L/min, zu erhalten, unabhängig von der Qualität der ursprünglichen Gases.
Rechtliche Hinweise
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)