Merck
28298-U
Supelco
Bördelkappen mit Viton® Septen
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
aluminum seal
black Viton® septum
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
Verpackung
pkg of 288 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 0.76 mm
Dichtungsdurchm.
20 mm
Fitting
thread for 20 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)