Merck
Z331481
Lenz® round bottom flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Agentur
according to DIN 12 348
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Lenz 3.0029.70
Kapazität
1,000 mL
Rechtliche Hinweise
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)