B9686
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in mouse
clone 37129, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-BDNF
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
37129, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: 2 μg/mL
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor detects human BDNF.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)