456R-3
IDH1 R132H (MRQ-67) Rabbit Monoclonal Antibody
Synonym(e):
Isocitrate dehydrogenase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-67, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (456R-34)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (456R-34-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (456R-35)
vial of 1.0 mL concentrate (456R-36)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (456R-36-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-37)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (456R-37-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-38)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (456R-38-RUO)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
acute myeloid leukemia, astrocytoma, glioblastoma, oligodendroglioma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)