Merck
27150
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti, ≥98.0%
Synonym(e):
1,8-Dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz, Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
for the detection of Ag, ClO3-, Cr, Hg, NO2-, NO32-, Ti
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
8-10% water
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Allgemeine Beschreibung
Chromotropic acid disodium salt dihydrate is a useful analytical reagent widely used in analytical chemistry for fluorometric determinations.
Anwendung
Chromotropic acid disodium salt dihydrate may be employed as a chromogenic reagent in the following studies:      
  • Quantification of dipyrone in various pharmaceutical preparations.   
  • Highly sensitive method for rapid determination of beryllium by a fluorimetric method.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromotropic acid as fluorogenic reagent. I. Fluorimetric determination of beryllium.
Pal BK and Baksi K.
Microchimica Acta, 108(3-6), 275-283 (1992)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)