28-1355
Silbernitrat -Lösung
0.05 M
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.05 M
1/20 N
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable