MABN783
Anti-Semaphorin 3A Antibody, clone Sema-3A
clone Sema-3A, from mouse
Synonym(e):
Collapsin-1, COLL-1, Sema-3A
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Sema-3A, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit, chicken, human, rat, fish, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEMA3A(10371)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Immunohistochemistry applications (Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Immunofluorescence applications (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Baranes, K., et. al. (2009). Exp Neurol. 218(1):24-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Semaphorin 3A in Western Blotting applications (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody detected Semaphorin 3A in 23 µL of enriched culture supernatant from HEK293 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1