71404-M
Rosetta 2(DE3)pLacI-kompetente Zellen - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Rosetta 2(DE3)pLacI-kompetente Zellen - Novagen, Rosetta strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. Contains the pLacI plasmid producing extra Lac repressor.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Diese Stämme sind jedoch ungeeignet für die Verwendung mit den Vektoren pET, pACYCDuet, pCDF, pRSF, pCOLADuet oder pETcoco.
Rosetta 2-Stämme sind BL21-Derivate, die eine Minderung der Codonverwendung bei der Expression heterologer Proteine in E. coli bewirken. Die Zellen enthalten ein Chloramphenicol-resistentes Plasmid mit den tRNA-Genen, die sieben seltene Codons (AGA, AGG, AUA, CUA, GGA, CCC und CGG) dekodieren, um die Ausbeute an Proteinen voller Länge zu verbessern. Die tRNA-Gene werden von ihren nativen Promotern abgeleitet. In den Rosetta 2(DE3)pLacI befinden sich die seltenen tRNA-Gene auf dem gleichen Plasmid wie das Lac-Repressor-Gen.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Komponenten
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlRosetta 2(DE3)pLacI-kompetente Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Warnhinweis
WGK
WGK 2