07-2182
Anti-Grb10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Growth factor receptor-bound protein 10, GRB10 adapter protein, Insulin receptor-binding protein Grb-IR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
pig, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRB10(2887)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable