04-638
Anti-TRF1-Antikörper, Klon BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BED5 57-6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, hamster, monkey, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TERF1(7013)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise