04-1570-I
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-7)-Antikörper, Klon 4E12
culture supernatant, clone 4E12, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer7)
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Es wurde gezeigt, dass er mit humanem RBP1 reagiert, Ni et al., 2011. Transkription 2:5, 237-242
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die Untereinheit B1 von RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-7) in 10 μg von unbehandeltem NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1