Wichtige Dokumente
880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
DSPE-PEG2K-triGalNAc, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)