Wichtige Dokumente
850320C
Avanti
09:0 PC
1,2-dinonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
PC(9:0/9:0)
About This Item
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850320C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850320C
Konzentration
10 mg/mL (850320C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-25(28)32-22-24(35-26(29)19-17-15-13-11-9-7-2)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h24H,6-23H2,1-5H3/t24-/m1/s1
InChIKey
CKGVBFQDYSPMSY-XMMPIXPASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as an internal standard for phospholipid extraction from renal tissues using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry
- as a supplement in sample mixture as internal standard for liquid-liquid extraction and to spike the samples in order to determine lipid extract from fibroblasts by high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
- an internal standard to spike frozen aliquots of plasma in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)