Z222348
Keck® Verbindungsklemme
standard taper, joint size 40, yellow
Alle Fotos(3)
About This Item
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Farbkodiert, Delrin® Kunststoff-Schliffklemmen - zerkratzen kein Glas und korrodieren nicht. Einsetzbar bis 150°C. Resistent gegen Laugen und verdünnte Säuren; nicht resistent gegen Halogene und konzentrierte Säuren.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)