Merck
W233218
Sigma-Aldrich
Cognac oil white
white, natural, FG
Synonym(e):
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2332
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
fruity; wine-like
Qualität:
FG
Fragrance grade
natural
Biologische Quelle:
Vitis vinifera
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
Vitis vinifera
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Brechungsindex
n20/D 1.428
Dichte
0.870 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity; wine-like
Verwandte Kategorien
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)