SLW1526/22D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 20000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1526/22D
About This Item
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Verbindung
Joints ST/NS neck (59)
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1526/22D
Flaschendurchm. × H
288 mm × 492 mm
Kapazität
20000 mL
Hals ID
59 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4796
- Borosilicate glass with unground neck
- For use with rubber stoppers (not supplied)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)