Wichtige Dokumente
GF84044189
Wolfram
wire reel, 5m, diameter 0.025mm, gold plated, 99.95%
Synonym(e):
Wolfram
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141747
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 840-441-89
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
5 m × 0.025 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)