Merck
GF58999471
Eisen
foil, 10mm disks, thickness 0.05mm, hard, 99.5%
Synonym(e):
Eisen
About This Item
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.5%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 589-994-71
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.05 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)