Merck
GF37247609
Indium
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
Synonym(e):
Indium, IN000210
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141719
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
100%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 372-476-09
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Größe × Dicke
150x150 mm × 0.075 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)