GF13464457
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m
Synonym(e):
PC115130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 134-644-57
Länge
0.05 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)