CLS69429L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 257 mm × 254 mm
Synonym(e):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1 ea
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 6942-9L
Verfügbarkeit
not available in EU (Not available in EU countries)
AD × H
257 mm × 254 mm
Flaschenhalsdurchm.
257 mm
Kapazität
9.5 L
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)