Wichtige Dokumente
235911
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat
98%
Synonym(e):
Tetraethylammonium fluoride monohydrate
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
YEKUWOWHPVKTCQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)