Expresión y silenciamiento génicos
La modulación de la expresión génica es una de las técnicas más potentes utilizadas para investigar las complejas redes genéticas que rigen los procesos biológicos. En particular, los experimentos de modulación génica se utilizan mucho para identificar los tratamientos eficaces en la lucha contra enfermedades que van desde el cáncer hasta los trastornos del desarrollo y neurodegenerativos.
Existen numerosas tecnologías para la regulación efectiva de la expresión génica en células y tejidos. El RNAi (ARN de interferencia) es un mecanismo biológico natural en el que los dúplex de siRNA (ARN de interferencia corto) inducen una inhibición potente y dirigida de la expresión génica. SigmaAldrich® Advanced Genomics ha encabezado el desarrollo de productos RNAi comerciales para los investigadores.
Más recientemente, el desarrollo de la inhibición CRISPR (CRISPRi) y la activación (CRISPRa) proporciona a los investigadores un nuevo y potente conjunto de herramientas que permiten opciones de regulación génica casi ilimitadas. Utilizando la incomparable cartera de productos CRISPR de SigmaAldrich® Advanced Genomics, los investigadores son capaces de atenuar la expresión, inactivar, activar o sobreexpresar con precisión y eficiencia prácticamente cualquier gen.
Recursos relacionados
Proteínas de fusión Cas9-GFP
Folleto de RNAi
Mapas de vectores TRC
Preguntas frecuentes sobre shRNA
Artículos técnicos relacionados
- We offer advanced design and quality synthesis for predesigned siRNA and siRNA libraries using the Rosetta siRNA Design Algorithm to reduce off-target effects and increase RNAi performance. The algorithm utilizes Position-Specific Scoring Matrices (PSSM) and knowledge of the siRNA seed region to predict the most effective and specific siRNA sequences for a target gene of interest.
- Mature microRNAs (miRNAs) are a class of naturally occurring, small non-coding RNA molecules, about 21-25 nucleotides in length. MicroRNAs are partially complementary to one or more messenger RNA (mRNA) molecules, and their main function is to downregulate gene expression in a variety of manners, including translational repression, mRNA cleavage, and deadenylation.
- A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Through the powerful science of RNA interference, successful gene silencing can be achieved with the use of synthetic, small interfering RNA (siRNA). By targeting these small, synthetic oligos, typically 19-23 bases in length against a specific gene of interest researchers are identifying gene function, elucidating pathways, and screening for potential new drug targets.
- MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Ver todo (81)
Protocolos relacionados
- Complete protocol for Lentiviral transduction of suspension cells. This protocol describes the use of MISSION TRC shRNA Lentiviral Particles for long term silencing and phenotypic observation of suspension cells.
- FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) provides a method for sorting a mixed population of cells into two or more groups, one cell at a time, based on the specific light scattering and fluorescence of each cell. This method provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells.
- Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
- Experimentally determine the appropriate antibiotic concentration for selecting stable cell lines. This titration protocol can determine the lowest concentration of puromycin needed to efficiently select transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Ver todo (25)
RNAi - Modulación génica para iluminar las vías genéticas
Los cribados genómicos funcionales son una parte integral de la investigación de descubrimiento, que le permiten desentrañar los mecanismos ocultos en los sistemas y las vías biológicas, y en las enfermedades. El estudio eficaz de estas complejas redes de interacción molecular puede lograrse utilizando colecciones de shRNA para proporcionar una atenuación génica fiable, eficiente y prolongada.
Diagrama que muestra la secuencia del silenciamiento genético mediado por shRNA y siRNA en las células.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics es el proveedor exclusivo de las colecciones TRC1.5 y TRC2 del The RNAi Consortium (TRC). Estos bancos de shRNA en lentivirus ofrecen una cobertura sin precedentes y están disponibles en varios formatos como genoma completo, clones/vectores de RNAi individuales y conjuntos de familias de genes.
Explore los CLONES Y COLECCIONES de shRNA
CRISPRi y CRISPRa - Una potente inhibición y activación génica
CRISPRi (interferencia CRISPR) y CRISPRa (activación CRISPR) proporcionan un silenciamiento y una activación génicas muy eficientes sin alterar la secuencia de ADN subyacente. Cuando se emplean en cribados de LOF (pérdida de función) y GOF (ganancia de función) a gran escala, los investigadores pueden identificar vías génicas únicas, pero funcionalmente relacionadas, que a menudo pasan desapercibidas con otros métodos.
Diagramas esquemáticos de CRISPRa con el complejo mediador de la activación sinérgica (SAM) y CRISPRi utilizando el dominio KRAB.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ofrece un conjunto completo de colecciones CRISPRi y CRISPRa optimizadas para experimentos de atenuación y sobreexpresión génicas. Disponemos de virotecas lentivirales agrupadas de CRISPRi y SAM CRISPRa genéricas o personalizadas para sus requisitos específicos.
- Colecciones CRISPRi de genoma completo y no codificantes
- Colecciones de SAM CRISPRa de genoma completo
¿Se está preguntando si CRISPR es adecuado para su proyecto? Póngase en contacto con un experto de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.