Membranas de flujo lateral
Acelere su tiempo de comercialización con productos aptos para su uso, que ofrecen la calidad, la uniformidad y la documentación necesarias para cada paso de sus requisitos de desarrollo y fabricación para DIV.
Las membranas Hi-Flow™ Plus y las almohadillas conjugada, muestra y absorbentes SureWick® proporcionan una solución completa para sus análisis de flujo lateral.
Bibliografía de productos relacionados
Products
Membranas Hi-Flow™ Plus en formato tarjeta
Ofrecemos materiales, componentes y servicios personalizados, entre ellos, tarjetas de membrana para sus pruebas de diagnóstico rápidas. Las tarjetas de membrana proporcionan un subensamblaje fácil de usar para que no tenga que asignar tiempo y recursos al montaje de las tarjetas, reduciendo y simplificando así su proceso de diseño de fabricación y producción. Al utilizar nuestras membranas Hi-Flow™ Plus de calidad, estas tarjetas se montan de forma muy precisa para aportar un rendimiento uniforme del producto en su prueba.
Dimensiones convencionales de las membranas Hi-Flow™ Plus en formato tarjeta
Materiales de almohadilla SureWick® para ensayos de flujo lateral
Materiales de almohadilla SureWick®
Los materiales de almohadilla SureWick® se utilizan en ensayos de flujo lateral para almohadilla de muestra, absorbente y conjugada. La muestra de fibra de celulosa al 100 % pura y la almohadilla absorbente no tienen aglutinantes ni pegamentos que interfieran en el rendimiento del ensayo. La almohadilla conjugada de fibra de vidrio tiene poca cantidad de extraíbles y una excelente consistencia.
Estos productos están disponibles en una variedad de dimensiones y formatos (láminas, tiras y rollos) para adaptarse a su aplicación única. Llevamos en inventario los tamaños comunes de las láminas, las tiras y los rollos y podemos personalizar estos productos para satisfacer los requisitos dimensionales de su dispositivo y proceso de fabricación.
Soluciones completas para el desarrollo de inmunoensayos de flujo lateral para DIV
Descubra el valor de asociarse desde el concepto hasta la clínica. Simplifique el desarrollo y la fabricación de inmunoanálisis con un socio que conoce el mercado del DIV. Contamos con un extenso conocimiento en el área de desarrollo de los análisis de flujo lateral, basados en la experiencia profunda en el desarrollo y la fabricación de productos, y respaldados por asociaciones de la industria del DIV.
Obtenga más información en nuestra guía, 'Rapid Lateral Flow Test Strips – Considerations for Product Development' y los enlaces que encontrará en esta página.
Al asociarse con nosotros durante las primeras etapas del desarrollo para obtener materias primas, ayudará a garantizar una transferencia fluida y eficiente de la I+D hasta a la comercialización.
Ofrecemos:
- Asistencia para la selección de los productos
- Asistencia para la mitigación de riesgos
- Directrices claras sobre calidad y cadena de suministros
- Una cadena de suministro global fiable y transparente
- Pronósticos proactivos
- Documentación superior
- Información de registros
Servicios de desarrollo y fabricación de OEM y DIV personalizados