V900558
Miristato de isopropilo
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Tetradecanoato de isopropilo, Éster isopropílico del ácido mirístico
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?